Acide 3,4-diméthoxybenzoïque 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide vératrique
ACRO115455000EA 179 EUR InStock
ACRO115455000 ACRO115450250 ACRO115451000
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque 99+%
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002500
Numéro CAS: 93-07-2
Merck Index: 12,10086
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité