L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cellules de conductivité, ScienceLine
Fournisseur: SI Analytics
285106131 285106189
663-4006EA 648 EUR InStock
663-4006 663-0282
Cellules de conductivité, ScienceLine
Électrodes Électrodes de conductivité
Ces cellules de conductivité haut de gamme sont idéales pour la surveillance et le contrôle des installations, ainsi que pour l'examen de l'eau ultrapure dans les laboratoires de contrôle qualité.
  • Les modèles avec tête de prise SMEK peuvent être connectés à divers types d'instruments.
  • Les électrodes en platine en verre LF713T (4 pôles) et LF913T (5 pôles) permettent la détermination de la conductivité dans des milieux organiques.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Type Conductivité Constante de cellule Température Matière Ø×L Connexion Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cellule de conductivité 4 pôles, capteur 4 anneaux en platine, capteur de temp. NTC 30 kOhm LF 613 T 1 µS/cm - 2000 mS/cm 1,0 cm-1 −5...+80 °C Plastique 12×120 mm Câble fixe d'1 m à prise 8 pôles 1 663-4006
Cellule de conductivité 4 pôles, capteur 4 anneaux en platine, capteur de temp. NTC 30 kOhm LF 713 T 1 µS/cm - 2000 mS/cm 1,0 cm-1 −30...+135 °C Verre 12×120 mm Câble fixe d'1 m à prise 8 pôles 1 663-0282
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité