Acide 3,4-diméthoxybenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide vératrique
A10167.18EA 39.6 EUR InStock
A10167.18 A10167.0B A10167.30
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque ≥99%
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque
Purity: 99+%
CAS No.: 93-07-2
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 179-183°
Beilstein Reference: 518285
Merck Reference: 14,9953
MDL No.: MFCD00002500
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 179…183 °C
Densité: 1,436 g/cm³ (–100 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00002500
Numéro CAS: 93-07-2
Merck Index: 14,9953
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité