Entonnoirs compte-gouttes, cylindriques, sans équilibrage de pression, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
241221704 241222409 241223602 241224401 241225406
SCOT241221704EA 132 EUR InStock
SCOT241221704 SCOT241222409 SCOT241223602 SCOT241224401 SCOT241225406
Entonnoirs compte-gouttes, cylindriques, sans équilibrage de pression, DURAN®
Entonnoirs Ampoules de coulée
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with glass key.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Cylindrical shape. With standard ground joint cone and socket. Clearly visible divisions for approximate volume reading.
DIN ISO 4800
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité