GC septa, three layer
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
76001 76002 76006 76007 76008 76009 76010 76013 76015 76016 76020 76022 76003 76004 76005
HAMI76001EA 22.2 EUR InStock
HAMI76001 HAMI76002 HAMI76006 HAMI76007 HAMI76008 613-1520 HAMI76010 HAMI76013 HAMI76015 HAMI76016 HAMI76020 HAMI76022 HAMI76003 HAMI76004 HAMI76005
GC septa, three layer
Septa
These preconditioned silicone rubber septa are 3,81 mm thick.
  • Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum temperature up to 400 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité