L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
GC septa, high temperature septa
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
75801 75802 75803 75804 75805 75806 75807 75813 75810
HAMI75801EA 32.7 EUR InStock
HAMI75801 HAMI75802 HAMI75803 HAMI75804 HAMI75805 HAMI75806 HAMI75807 HAMI75813 HAMI75810
GC septa, high temperature septa
Septa
These preconditioned PTFE/silicone rubber septa are 3,175 mm thick.
  • Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum operating temperature 212 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité