GC septa, long life GC autosampler septa
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
75826 75827 75829 75830 75831 75832
HAMI75826EA 114 EUR InStock
HAMI75826 HAMI75827 HAMI75829 HAMI75830 HAMI75831 HAMI75832
GC septa, long life GC autosampler septa
Septa
Long Life GC autosampler septa are designed for use with GC autosamplers.
  • Inlet temperature of up to 400 °C
  • Injection life of 400+ injections can be achieved with proper care
The 5, 9, 11 and 11,5 mm diameter septa are available with a unique prepierced center depression which guides the syringe needle to the same injection point. The 9,5, 12,7 and 17 mm diameter septa are supplied without the unique center depression.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité