Acide 3,5-diméthoxybenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14374.22 A14374.14 A14374.36
A14374.22EA 141 EUR InStock
A14374.22 A14374.14 A14374.36
Acide 3,5-diméthoxybenzoïque ≥99%
Acide 3,5-diméthoxybenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 1132-21-4
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 511834
MDL No.: MFCD00002502
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…186 °C
Densité: 1.423 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002502
Numéro CAS: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité