Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22161.0010EA 45.3 EUR InStock
8.22161.0010 8.22161.9999
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…207 °C
Numéro MDL: MFCD00002552
Numéro CAS: 530-57-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 204 - 207 °C
Molar Mass 198.18 g/mol
Synonyms 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid
Hill Formula C9H10O5
Chemical Formula 3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité