Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
Fournisseur: HIRSCHMANN
342016060 342017060 342017560 342036060 342037060 342037560
HIRS342016060EA 238 EUR InStock
HIRS342016060 HIRS342017060 HIRS342017560 HIRS342036060 HIRS342037060 HIRS342037560
Burettes, Pellet pattern, brown, lateral stopcock
Burettes
Automatic burettes, Pellet pattern, class B, DURAN® brown glass, with white graduation.
  • Schellbach stripes for enhanced legibility
  • Lateral stopcock with glass key or PTFE spindle
Certifications: Compliance with DIN EN ISO 385.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité