Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
183470250 183471000
ACRO183470250EA 72.5 EUR InStock
ACRO183470250 ACRO183471000
Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque 98+%
Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Point d'ébullition: 110 - 115 °C (0,04 -rr)
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002433
Numéro CAS: 573-11-5
EINECS: 209-350-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité