Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14278.18EA 126 EUR InStock
A14278.18 A14278.09 A14278.30
Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque ≥98%
Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 573-11-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Odour: Odourless
Melting Point: 99-102°
Beilstein Reference: 2696073
MDL No.: MFCD00002433
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Point d'ébullition: 110…115 °C (0,04 mmHg)
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002433
Numéro CAS: 573-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité