Blood collection needles, BD Vacutainer® Flashback
Fournisseur: BD Medical
301746 301747 301747UK 301746UK
BDAM301746EA 59.4 EUR InStock
BDAM301746 BDAM301747 BDAM301747UK BDAM301746UK
Blood collection needles, BD Vacutainer® Flashback
Aiguilles pour seringues
BD Vacutainer® Flashback blood collection needles are multi-sample needles that provide instant confirmation of needle placement, through a unique visual flashback indication.
  • Avoids the need to probe for a vein, and multiple sticks of the same patient in cases where the vein is hard to find
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité