Acide 2,4,6-triméthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04997.06 L04997.14
L04997.06EA 112 EUR InStock
L04997.06 L04997.14
Acide 2,4,6-triméthoxybenzoïque ≥98%
Acide 2,4,6-triméthoxybenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 570-02-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 1972294
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Point de fusion: ∼158 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016497
Numéro CAS: 570-02-5
EINECS: 209-325-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité