Microplaques de prélèvement
Fournisseur: Cytiva
28-4039-43EA 52 EUR InStock
28-4039-43
Microplaques de prélèvement
Microplaques Microplaques HTS
Made from biocompatible PP. Collection plates, 96-well, designed for collection of eluted samples in parallel from screening plates such as MultiTrap™ and PreDictor™ plates.
  • Convenient collection of samples in 96-well format
  • Excellent fit to prepacked MultiTrap plates and PreDictor plates
  • V-bottom minimises the loss of sample
Well volume: < 500 µl
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité