Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
139930050 139931000 139935000
ACRO139930050EA 22 EUR InStock
ACRO139930050 ACRO139931000 ACRO139935000
Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque 99%
Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Point d'ébullition: 225…227 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 168…172 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002501
Numéro CAS: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité