Acide salicylique 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
147700010 147700025
ACRO147700010EA 67.6 EUR InStock
ACRO147700010 ACRO147700025
Acide salicylique 99+%
Acide salicylique
Formule: (HO)C₆H₄CO₂H
Point d'ébullition: 211 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 158…161 °C
Densité: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002439
Numéro CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 161 °C
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité