Acide salicylique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acide o-hydroxybenzoïqueAcide 2-hydroxybenzoïque
EHERC16903500EA 68.9 EUR InStock
EHERC16903500
Acide salicylique
Acide salicylique
Formule: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…159 °C
Densité: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 157 °C
Numéro MDL: MFCD00002439
Numéro CAS: 69-72-7
Merck Index: 13,08411
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/00/749900.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité