Acide 3-hydroxybenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: m-Hydroxybenzoic Acid
A13628.22 A13628.36
A13628.22EA 42.6 EUR InStock
A13628.22 A13628.36
Acide 3-hydroxybenzoïque ≥99%
Acide 3-hydroxybenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 99-06-9
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 508160
MDL No.: MFCD00002506
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 201…203 °C
Densité: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220 °C (428 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002506
Numéro CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité