Acide 2,5-dihydroxybenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41745.0050 8.41745.0250
8.41745.0050EA 75.9 EUR InStock
8.41745.0050 8.41745.0250
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202…206 °C
Densité: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002460
Numéro CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 202 - 206 °C
Molar Mass 154.12 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité