Acide gentisique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide gentisique
MOLEM22620684EA 0 EUR InStock
MOLEM22620684
Acide gentisique
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202…206 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002460
Numéro CAS: 490-79-9
Merck Index: 13,04409
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité