Acide 2,6-dihydroxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLEM35122455EA 0 EUR InStock
MOLEM35122455
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…158 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002462
Numéro CAS: 303-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité