Acide 3,4-dihydroxybenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
114890250 114891000 114895000
ACRO114890250EA 55.4 EUR InStock
ACRO114890250 ACRO114891000 ACRO114895000
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque 97%
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
Point d'ébullition: 125 - 135 °C (0,001 -rr)
Point de fusion: 198…202 °C
Densité: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002509
Numéro CAS: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité