Acide 3,5-dihydroxybenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: alpha-Resorcylic acid
114901000 114905000
ACRO114901000EA 31.1 EUR InStock
ACRO114901000 ACRO114905000
Acide 3,5-dihydroxybenzoïque 97%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: 235…240 °C
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002512
Numéro CAS: 99-10-5
EINECS: 202-730-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 242 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité