Acide 3,5-dihydroxybenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: alpha-Resorcylic acid
A11664.22 A11664.36
A11664.22EA 35.9 EUR InStock
A11664.22 A11664.36
Acide 3,5-dihydroxybenzoïque ≥97%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 99-10-5 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 237° dec. Beilstein Reference: 2207864
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: ∼237 °C (dec.)
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002512
Numéro CAS: 99-10-5
EINECS: 202-730-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité