Acide gallique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
410860010 410860050 410862500 410860051
ACRO410860010EA 255 EUR InStock
ACRO410860010 ACRO410860050 ACRO410862500 ACRO410860051
Acide gallique 98%
Acide gallique
Formule: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Point d'ébullition: 501 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C (dec.)
Densité: 1.694 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002510
Numéro CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité