Acide 2-phénoxybenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16045100EA 85.6 EUR InStock
EHERC16045100
Acide 2-phénoxybenzoïque
Acide 2-phénoxybenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…115 °C
Densité: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002429
Numéro CAS: 2243-42-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité