Acide 4-phénoxybenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO352720050EA 34.6 EUR InStock
ACRO352720050 ACRO352720010 ACRO352720250
Acide 4-phénoxybenzoïque 98%
Acide 4-phénoxybenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002539
Numéro CAS: 2215-77-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité