1,2,4-Trichlorobenzène ≥99% pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Scientific
19390.AKEA 56.9 EUR InStock
19390.AK 19390.K2
1,2,4-Trichlorobenzène ≥99% pour spectrophotométrie
1,2,4-Trichlorobenzène
Purity: 99% min
CAS No.: 120-82-1
Molecular Formula: C6H3Cl3
Formula Weight: 181.45
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.454
Refractive Index: 1.5720
Melting Point: 17°
Boiling Point: 213°
Merck Reference: 14,9631
UN No.: 2321
MDL No.: MFCD00000547
Formule: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,454
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00000547
Numéro CAS: 120-82-1
ONU: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9631
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité