1,2,4-Trichlorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10130.36 A10130.0E
A10130.36EA 37.2 EUR InStock
A10130.36 A10130.0E
1,2,4-Trichlorobenzène ≥99%
1,2,4-Trichlorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 120-82-1
Molecular Formula: C6H3Cl3
Formula Weight: 181.45
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.572
Melting Point: 17°
Boiling Point: 213°
Solubility: Miscible with ether, benzene, CS2
Merck Reference: 14,9631
UN No.: 2321
MDL No.: MFCD00000547
Formule: C₆H₃Cl₃
Point d'ébullition: 213 °C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.454
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000547
Numéro CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
ONU: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9631
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité