1,2,4-Trichlorobenzène ≥99% pour HPLC, pour GPC (chromatographie par perméation de gel), J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
9444-05EA 440.71 EUR InStock
9444-05
1,2,4-Trichlorobenzène ≥99% pour HPLC, pour GPC (chromatographie par perméation de gel), J.T.Baker®
1,2,4-Trichlorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Point d'ébullition: 214,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Numéro MDL: MFCD00000547
Numéro CAS: 120-82-1
ONU: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09760
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₃Cl₃) (by GC) ≥99 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 375 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤310
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité