1,2-Dichlorobenzène 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Dichlorobenzene
113180010 113180025 113180250
ACRO113180010EA 51 EUR InStock
ACRO113180010 ACRO113180025 ACRO113180250
1,2-Dichlorobenzène 99%, pur
1,2-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.3 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000535
Numéro CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
ONU: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Suitability for use as a laser dye
Molar extinction coefficient ≥105000 (lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité