1,2-Dichlorobenzène ≥98% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Dichlorobenzene
19385.K2 19385.M1
19385.K2EA 123 EUR InStock
19385.K2 19385.M1
1,2-Dichlorobenzène ≥98% pour HPLC
1,2-Dichlorobenzène
Purity: 98% min
CAS No.: 95-50-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.306
Refractive Index: 1.5510
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 606078
Merck Reference: 14,3056
UN No.: 1591
MDL No.: MFCD00000535
Formule: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.306
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000535
Numéro CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
ONU: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3056
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité