1,2-Dichlorobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: o-Dichlorobenzène
EHERC12370000EA 45.3 EUR InStock
EHERC12370000
1,2-Dichlorobenzène
1,2-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Point d'ébullition: 180,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Numéro MDL: MFCD00000535
Numéro CAS: 95-50-1
ONU: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité