1,3-Dichlorobenzène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILCLM44841.2EA 872 EUR InStock
PROOCILCLM44841.2
1,3-Dichlorobenzène
1,3-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,2884 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00000573
Numéro CAS: 541-73-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03080
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité