1,4-Dichlorobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: p-Dichlorobenzène
EHERC12372000EA 45.3 EUR InStock
EHERC12372000
1,4-Dichlorobenzène
1,4-Dichlorobenzène
Formule: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Point d'ébullition: 173,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…50 °C
Densité: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00000604
Numéro CAS: 106-46-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03082
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité