Chlorobenzène 99+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO222110025EA 230 EUR InStock
ACRO222110025 ACRO222115000
Chlorobenzène 99+% pour la spectroscopie
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
MW: 112,56 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,1075 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
ONU: 1134
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02139
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/56/750856.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 %
UV at 288 nm A: ≤1.0
UV at 290 nm A: ≤0.40
UV at 300 nm A: ≤0.07
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité