L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chlorobenzène 99,5 ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
404490010 404490025
ACRO404490010EA 82.7 EUR InStock
ACRO404490010 ACRO404490025
Chlorobenzène 99,5 ACS
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
MW: 112.56 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.1075 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
ONU: 1134
ADR: 3 III
ATTEINDRE: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤30 APHA
Residue after evaporation ≤0.02 %
Titrable acid ≤0.004 meq/g
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité