Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexachlorobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC14160000EA 103 EUR InStock
EHERC14160000
Hexachlorobenzène
Hexachlorobenzène


Formule: C₆Cl₆
MW: 284,78 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2,045 °C
Densité: 2,045 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 242 °C
Numéro CAS: 118-74-1
ONU: 2729
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04714
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité