Hexachlorobenzène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILCLM-351-1.2EA 318 EUR InStock
PROOCILCLM-351-1.2
Hexachlorobenzène
Hexachlorobenzène
Formule: C₆Cl₆
MW: 284,78 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2,045 °C
Densité: 2,045 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 242 °C
Numéro CAS: 118-74-1
ONU: 2729
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04714
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité