2,3-Dichlorobenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO232671000EA 176 EUR InStock
ACRO232671000 ACRO232670250
2,3-Dichlorobenzaldéhyde 99%
2,3-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 60…64 °C
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00010127
Numéro CAS: 6334-18-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité