2,3-Dichlorobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10118.18 A10118.30
A10118.18EA 80.2 EUR InStock
A10118.18 A10118.30
2,3-Dichlorobenzaldéhyde ≥98%
2,3-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 143…145 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 61…65 °C
Densité: 1.33
Point d'éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010127
Numéro CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité