2,4-Dichlorobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12525.0E A12525.22 A12525.36
A12525.0EEA 462 EUR InStock
A12525.0E A12525.22 A12525.36
2,4-Dichlorobenzaldéhyde ≥98%
2,4-Dichlorobenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 874-42-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 471601
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003305
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C
Point de fusion: 69…73 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (260 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003305
Numéro CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité