2,4-Dichlorobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
8.20433.0100EA 44 EUR InStock
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
2,4-Dichlorobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003305
Numéro CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 175.01 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Flash Point 135 °C
Ignition Point 440 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité