2,5-Dichlorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO359940050EA 93.9 EUR InStock
ACRO359940050 ACRO359940010
2,5-Dichlorobenzaldéhyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point de fusion: 54…58 °C
Numéro MDL: MFCD00156140
Numéro CAS: 6361-23-5
ONU: 3261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité