2-Chlorobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13488.30 A13488.09 A13488.0B
A13488.30EA 30.8 EUR InStock
A13488.30 A13488.09 A13488.0B
2-Chlorobenzaldéhyde ≥97%
2-Chlorobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 89-98-5
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5675
Odour: Pungent
pH: 2.9
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 385877
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003304
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C
Point de fusion: 10…12 °C
Densité: 1.249
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003304
Numéro CAS: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité