2-Chlorobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20276.0250 8.20276.1000 8.20276.9025
8.20276.0250EA 33.4 EUR InStock
8.20276.0250 8.20276.1000 8.20276.9025
2-Chlorobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Point d'ébullition: 211.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.248 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003304
Numéro CAS: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.12 g/l (20 °C)
Melting Point 10 - 11.5 °C
Molar Mass 140.56 g/mol
Boiling Point 208 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (50 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.5658 (20 °C, 589 nm)
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 2.9 (H2O) (saturated aqueous solution)
Ignition Point 397 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité