3,5-Dichlorobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13325.14EA 296 EUR InStock
A13325.14 A13325.03 A13325.06
3,5-Dichlorobenzaldéhyde ≥97%
3,5-Dichlorobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 10203-08-4
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Melting Point: 60-66°
Boiling Point: 235-240°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003352
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 235…240 °C
Point de fusion: 60…66 °C
Numéro MDL: MFCD00003352
Numéro CAS: 10203-08-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité