3,5-Dichlorobenzaldéhyde
Attention
008033-1G 008033-5G
FLUO008033-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008033-1G FLUO008033-5G
3,5-Dichlorobenzaldéhyde
3,5-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 215…222 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003352
Numéro CAS: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité