5-Chlorosalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14069.06 A14069.14 A14069.22
A14069.06EA 47.8 EUR InStock
A14069.06 A14069.14 A14069.22
5-Chlorosalicylaldéhyde ≥98%
5-Chlorosalicylaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 635-93-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 636632
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003331
Numéro CAS: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité